3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 5323-87-5
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5060
Boiling Point: 76-78°/1mm
Beilstein Reference: 2042049
MDL No.: MFCD00001580
Formel:
C₈H₁₂O₂ Siedepunkt: 76…78 °C (1 mmHg) Dichte: 1,04 Flammpunkt: 107 °C (224 °F) |
MDL:
MFCD00001580 CAS-Nummer: 5323-87-5 EINECS: 226-190-7 |