ɑ-Bromocinnamaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-phenyl-2-propenal, 2-Bromo-3-phenylacrylaldehyde, Alpha-Bromocinnamaldehyde
A14230.14 A14230.22
A14230.14EA 30.6 EUR
A14230.14 A14230.22
ɑ-Bromocinnamaldehyde 98%
alpha-Bromocinnamaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5443-49-2 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD00006965
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211,06 g/mol
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006965
CAS-Nummer: 5443-49-2
EINECS: 226-637-6