2,6-Lutidine-N-oxide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14299.09 A14299.18 A14299.30
A14299.09EA 45.6 EUR
A14299.09 A14299.18 A14299.30
2,6-Lutidine-N-oxide 98%
2,6-Lutidine-N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 1073-23-0 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Refractive Index: 1.5685 Boiling Point: 108-111°/10mm Beilstein Reference: 110551 MDL No.: MFCD00039715
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 108…111 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,102
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039715
CAS-Nummer: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1