Zimtchlorid 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chloro-1-phenyl-1-propene
Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriumcarbonat
A14408.0B A14408.18 A14408.30
A14408.0BEA 498 EUR
A14408.0B A14408.18 A14408.30
Zimtchlorid 95% stabilisiert
Cinnamyl chloride
Cinnamyl chloride is used in the enantioselective total synthesis of helioporins C and E, bioactive marine diterpenes
Stab. with sodium carbonate
Purity: 95% CAS No.: 2687-12-9 Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Cl Formula Weight: 152.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5845 Melting Point: 7° Boiling Point: 86-87°/2mm Beilstein Reference: 741974 UN No.: UN2927 MDL No.: MFCD00000986
Formel: C₉H₉Cl
Molecular Weight: 152,62 g/mol
Siedepunkt: 86…87 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,096
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000986
CAS-Nummer: 2687-12-9
EINECS: 220-246-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II