5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
A14528.03
A14528.06
A14528.03EA
104
EUR
A14528.03
A14528.06
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98%
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 2107-76-8
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 298-300°
Beilstein Reference: 179133
MDL No.: MFCD00016966
Formel:
C₁₀H₈O₄ Molecular Weight: 192,17 g/mol Schmelzpunkt: 298…300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016966 CAS-Nummer: 2107-76-8 EINECS: 218-289-9 |