6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
A14666.06
A14666.14
A14666.22
A14666.06EA
44
EUR
A14666.06
A14666.14
A14666.22
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 97%
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 774-55-0
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₄O Molecular Weight: 174.24 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1.058 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019710 CAS-Nummer: 774-55-0 EINECS: 212-266-7 |