4-(4-Methylphenyl)butansäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(p-Tolyl)butanoic acid
A14680.03 A14680.06 A14680.14
A14680.03EA 28.9 EUR
A14680.03 A14680.06 A14680.14
4-(4-Methylphenyl)butansäure 97%
4-(4-Methylphenyl)butansäure
Purity: 97% CAS No.: 4521-22-6 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 639705 MDL No.: MFCD00021786
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178.23 g/mol
Schmelzpunkt: 55…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021786
CAS-Nummer: 4521-22-6
EINECS: 224-848-8