Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14837.14 A14837.22
A14837.14EA 109 EUR
A14837.14 A14837.22
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2511-22-0 Molecular Formula: C16H24O3 Formula Weight: 264.37 Melting Point: 164-166° Beilstein Reference: 2218125 MDL No.: MFCD00017253
Formel: C₁₆H₂₄O₃
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017253
CAS-Nummer: 2511-22-0
EINECS: 219-729-2