Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-Bromoethanesulphonic Acid Sodium Salt
A15076.14 A15076.22 A15076.36
A15076.14EA 26.9 EUR
A15076.14 A15076.22 A15076.36
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 4263-52-9 Molecular Formula: BrCH2CH2SO3Na Formula Weight: 211.02 Melting Point: ca 284° dec. Beilstein Reference: 4590828 MDL No.: MFCD00007530
Formel: C₂H₅BrO₃S
Schmelzpunkt: ∼ 284 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007530
CAS-Nummer: 4263-52-9
EINECS: 224-244-4