4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15083.03 A15083.06
A15083.03EA 23.6 EUR
A15083.03 A15083.06
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Purity: 98% CAS No.: 175136-82-0 Molecular Formula: C10H8ClFO Formula Weight: 198.63 Refractive Index: 1.5800 Boiling Point: 115°/0.8mm MDL No.: MFCD00051608
Formel: C₁₀H₈ClFO
Molecular Weight: 198.63 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (0.8 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051608
CAS-Nummer: 175136-82-0