3-Cyclohexen-1-carbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
A15229.06
A15229.14
A15229.06EA
69.6
EUR
A15229.06
A15229.14
3-Cyclohexen-1-carbonsäure 98%
3-Cyclohexen-1-carbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 4771-80-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Flash Point:
Formel:
C₇H₁₀O₂ Siedepunkt: 120…122 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 16…18 °C Dichte: 1,082 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013781 CAS-Nummer: 4771-80-6 EINECS: 225-314-7 ADR: 8,III |