Metaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
A15292.18
A15292.0B
A15292.30
A15292.18EA
31.5
EUR
A15292.18
A15292.0B
A15292.30
Metaldehyd 98%
Metaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 108-62-3
Molecular Formula: C8H16O4
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 55°(131°F)
Melting Point: 192-196° subl.
UN No.: UN1332
MDL No.: MFCD00071549
Formel:
C₈H₁₆O₄ Molecular Weight: 176.21 g/mol Schmelzpunkt: 192…196 °C (Subl.) Flammpunkt: 55 °C (131 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134115 CAS-Nummer: 108-62-3 EINECS: 203-600-2 UN: 1332 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,5923 |