Fulleren C60 (C60/C70 70:28), Puder, gemischt, raffiniert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Buckminster-Fulleren C60, Fußballmolekül
41181.03
41181.06
41181.MD
41181.03EA
164
EUR
41181.03
41181.06
41181.MD
Fulleren C60 (C60/C70 70:28), Puder, gemischt, raffiniert
Fulleren C60
CAS No.: 99685-96-8
Appearance: Brown/black
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00282904
Formel:
C₆₀ Molecular Weight: 720,66 g/mol Schmelzpunkt: ? 280 °C Dichte: ∼1,65 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151408 CAS-Nummer: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01447 |