5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
A15421.03 A15421.06
A15421.03EA 44.3 EUR
A15421.03 A15421.06
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Purity: 98% CAS No.: 2033-30-9 Molecular Formula: C9H10N2O Formula Weight: 162.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 139589 MDL No.: MFCD00051725
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051725
CAS-Nummer: 2033-30-9
EINECS: 217-993-3