Polyethylene oxide, M.W. >5,000,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15536.22 A15536.36
A15536.22EA 120 EUR
A15536.22 A15536.36
Polyethylene oxide, M.W. >5,000,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: ca 175° MDL No.: MFCD00147992
Formel: (-CH₂CH₂O-)n
Schmelzpunkt: ∼ 175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00147970
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2