5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
A15737.06
A15737.14
A15737.06EA
24.5
EUR
A15737.06
A15737.14
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 54127-63-8
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Melting Point:
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052950 CAS-Nummer: 54127-63-8 |