Rhodium 5% auf Kohlenstoff, trocken
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15965.03
A15965.06
A15965.14
A15965.03EA
128
EUR
A15965.03
A15965.06
A15965.14
Rhodium 5% auf Kohlenstoff, trocken
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6
Molecular Formula: Rh
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011201
Formel:
Rh Molecular Weight: 102.9 g/mol Schmelzpunkt: 1960 Dichte: 12.41 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011201 CAS-Nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,8186 |