3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxybenzoylacetonitrile
A15973.06 A15973.14
A15973.06EA 95 EUR
A15973.06 A15973.14
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Purity: 98% CAS No.: 3672-47-7 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 125-130° Beilstein Reference: 743909 MDL No.: MFCD00067889
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067889
CAS-Nummer: 3672-47-7