7-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-2H-chromen-2-on 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
A16537.03 A16537.06
A16537.03EA 73.9 EUR
A16537.03 A16537.06
7-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-2H-chromen-2-on 98%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 98% CAS No.: 575-03-1 Molecular Formula: C10H5F3O3 Formula Weight: 230.14 Melting Point: 178-180° MDL No.: MFCD00037578
Formel: C₁₀H₅F₃O₃
Molecular Weight: 230,14 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037578
CAS-Nummer: 575-03-1