Diphenylphosphinamide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16657.14 A16657.06
A16657.14EA 450 EUR
A16657.14 A16657.06
Diphenylphosphinamide 98%
Diphenylphosphinamide
Purity: 98% CAS No.: 5994-87-6 Molecular Formula: C12H12NOP Formula Weight: 217.21 Melting Point: 160-162° MDL No.: MFCD00014766
Formel: C₁₂H₁₂NOP
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014766
CAS-Nummer: 5994-87-6