2-(1-Naphthyl)-5-phenyl-1,3-oxazol ≥99% Laserqualität, zur Szintillation
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
ANPO
A16679.03
A16679.06
A16679.03EA
37.1
EUR
A16679.03
A16679.06
2-(1-Naphthyl)-5-phenyl-1,3-oxazol ≥99% Laserqualität, zur Szintillation
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Purity: 99+%
CAS No.: 846-63-9
Molecular Formula: C19H13NO
Formula Weight: 271.32
Melting Point: 104-105°
Beilstein Reference: 210666
MDL No.: MFCD00019714
Formel:
C₁₉H₁₃NO Molecular Weight: 271,32 g/mol Schmelzpunkt: 104…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019714 CAS-Nummer: 846-63-9 EINECS: 212-689-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...