1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A16724.01 A16724.03
A16724.01EA 31.4 EUR
A16724.01 A16724.03
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Purity: 99% CAS No.: 498-07-7 Molecular Formula: C6H10O5 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 180-184° Beilstein Reference: 80998 MDL No.: MFCD00063248
Formel: C₆H₁₀O₅
Schmelzpunkt: 180…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063248
CAS-Nummer: 498-07-7
EINECS: 207-855-0