1-Phenylmethansulfonamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Alpha-toluenesulphonamide
A16740.06 A16740.03
A16740.06EA 154 EUR
A16740.06 A16740.03
1-Phenylmethansulfonamid 98%
Phenylmethanesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 4563-33-1 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.22 Melting Point: 101-104° MDL No.: MFCD00041893
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,22 g/mol
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041893
CAS-Nummer: 4563-33-1
EINECS: 224-935-0