1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Allopurinol
A16974.06 A16974.14
A16974.06EA 32.2 EUR
A16974.06 A16974.14
1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Purity: 98% CAS No.: 315-30-0 Molecular Formula: C5H5N4O Formula Weight: 136.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00599413
Formel: C₅H₄N₄O
Molecular Weight: 136.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00599413
CAS-Nummer: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable