1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A16995.14
A16995.22
A16995.14EA
58.1
EUR
A16995.14
A16995.22
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
1-Phenylpiperazine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 2210-93-7
Molecular Formula: C10H14N2.HCl
Formula Weight: 198.70
Odour: Odourless
Melting Point: 247-250°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00012758
Formel:
C₁₀H₁₄N₂·HCl Molecular Weight: 198,70 g/mol Schmelzpunkt: 247…250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012758 CAS-Nummer: 2210-93-7 EINECS: 218-646-9 ADR: 6.1,II |