Methyl-4-Chlorcinnamat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
A17071.06
A17071.14
A17071.06EA
57.8
EUR
A17071.06
A17071.14
Methyl-4-Chlorcinnamat 99%
Methyl-4-Chlorcinnamat
Purity: 99%
CAS No.: 7560-44-3
Molecular Formula: C10H9ClO2
Formula Weight: 196.64
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 2045629
MDL No.: MFCD00075790
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ Molecular Weight: 196,63 g/mol Schmelzpunkt: 74…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075790 CAS-Nummer: 7560-44-3 EINECS: 231-451-3 |