Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
A17111.06 A17111.03
A17111.06EA 283 EUR
A17111.06 A17111.03
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 175204-21-4 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 90-92° MDL No.: MFCD00173948
Formel: C₈H₆N₂O₂S
Molecular Weight: 194,21 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173948
CAS-Nummer: 175204-21-4