Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A17211.09 A17211.18
A17211.09EA 53.7 EUR
A17211.09 A17211.18
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
CAS No.: 14883-80-8 Molecular Formula: C6H24Cl3CoN6.3H2O Formula Weight: 399.64 (345.59anhy) MDL No.: MFCD00211318
Formel: C₆H₂₄Cl₃CoN₆·3H₂O
Molecular Weight: 399,64 g/mol (345,59 anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00211318
CAS-Nummer: 14883-80-8