12-Hydroxyoctadecansäure ≥85%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17347.06 A17347.14 A17347.22
A17347.06EA 36.2 EUR
A17347.06 A17347.14 A17347.22
12-Hydroxyoctadecansäure ≥85%, tech.
12-Hydroxystearic acid
Purity: 85% CAS No.: 106-14-9 Molecular Formula: C18H36O3 Formula Weight: 300.48 Melting Point: 72-77° Beilstein Reference: 1726730 MDL No.: MFCD00004592
Formel: C₁₈H₃₆O₃
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004592
CAS-Nummer: 106-14-9
EINECS: 203-366-1