Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17365.30
A17365.18
A17365.09
A17365.30EA
868
EUR
A17365.30
A17365.18
A17365.09
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 2386-26-7
Molecular Formula: C11H15NO3
Formula Weight: 209.25
Melting Point: 140-143°
MDL No.: MFCD00022373
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Molecular Weight: 209.25 g/mol Schmelzpunkt: 140…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022373 CAS-Nummer: 2386-26-7 |