Lithiumformiat Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Formic Acid Lithium Salt, Lithium formate hydrate
A17432.18 A17432.30
A17432.18EA 28.4 EUR
A17432.18 A17432.30
Lithiumformiat Monohydrat 98%
Lithium formate monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 6108-23-2 Molecular Formula: LiOOCH.xH2O Formula Weight: 51.96(anhy) Odour: Mild Melting Point: 94° dec. MDL No.: MFCD00050823
Formel: HCO₂Li·H₂O
Molecular Weight: 51,96 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 94 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050823
CAS-Nummer: 6108-23-2
EINECS: 209-133-0