8-Hydroxyjulolidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinolin-8-ol, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
A17692.03 A17692.06
A17692.03EA 64.6 EUR
A17692.03 A17692.06
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Purity: 97% CAS No.: 41175-50-2 Molecular Formula: C12H15NO Formula Weight: 189.26 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 1530423 MDL No.: MFCD00006918
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molecular Weight: 189,26 g/mol
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006918
CAS-Nummer: 41175-50-2
EINECS: 255-247-9