N-Methyl-ε-caprolactam 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methyl-2-azacycloheptanone, 1-Methylazepan-2-one
A17776.14 A17776.22
A17776.14EA 50.1 EUR
A17776.14 A17776.22
N-Methyl-ε-caprolactam 96%
N-Methyl-epsilon-caprolactam
Purity: 96% CAS No.: 2556-73-2 Molecular Formula: C7H13NO Formula Weight: 127.18 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 106-108°/6mm MDL No.: MFCD00003263
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127,19 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C (6 mmHg)
Dichte: 0,991
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003263
CAS-Nummer: 2556-73-2
EINECS: 219-874-1