1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
A18031.14 A18031.22
A18031.14EA 122 EUR
A18031.14 A18031.22
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanon 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 3900-45-6 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 155-160°/0.4mm Beilstein Reference: 1871098 MDL No.: MFCD00021643
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200.24 g/mol
Siedepunkt: 155…160 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021643
CAS-Nummer: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable