N-Methylbenzamide 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18057.06 A18057.14
A18057.06EA 53 EUR
A18057.06 A18057.14
N-Methylbenzamide 99%
N-Methylbenzamide
Purity: 99% CAS No.: 613-93-4 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 76-81° MDL No.: MFCD00011642
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.17 g/mol
Schmelzpunkt: 76…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011642
CAS-Nummer: 613-93-4
EINECS: 210-362-3