2-Naphthylphenylketon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Benzoylnaphthalene
A18121.03
A18121.06
A18121.03EA
44.8
EUR
A18121.03
A18121.06
2-Naphthylphenylketon 98%
2-Naphthyl phenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 644-13-3
Molecular Formula: C17H12O
Formula Weight: 232.28
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 216-216°/7mm
MDL No.: MFCD00004106
Formel:
C₁₇H₁₂O Molecular Weight: 232,28 g/mol Siedepunkt: 216…216 °C (7 mmHg) Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004106 CAS-Nummer: 644-13-3 EINECS: 211-410-6 |