1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)thioharnstoff 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)thiourea
A18161.18 A18161.30
A18161.18EA 41.7 EUR
A18161.18 A18161.30
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)thioharnstoff 97%
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea
Purity: 97% CAS No.: 105-81-7 Molecular Formula: C6H12N2OS Formula Weight: 160.24 Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00002838
Formel: C₆H₁₂N₂OS
Molecular Weight: 160.24 g/mol
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002838
CAS-Nummer: 105-81-7
EINECS: 203-334-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable