5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
A18286.03
A18286.06
A18286.03EA
80
EUR
A18286.03
A18286.06
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2207-32-1
Molecular Formula: C6H3ClN2S
Formula Weight: 170.62
Melting Point: 55-57°
MDL No.: MFCD00174269
Formel:
C₆H₃ClN₂S Molecular Weight: 170,62 g/mol Schmelzpunkt: 55…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174269 CAS-Nummer: 2207-32-1 |