Glutaconaldehydedianil hydrochloride Gemisch aus Isomeren 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(5-Anilino-2,4-pentadienylidene)aniline hydrochloride, N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride, N-((2E,4E)-5-(Phenylamino)penta-2,4-dien-1-ylidene)aniline hydrochloride
A18390.06
A18390.14
A18390.22
A18390.06EA
74.3
EUR
A18390.06
A18390.14
A18390.22
Glutaconaldehydedianil hydrochloride Gemisch aus Isomeren 98%
Glutaconaldehydedianil hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 1497-49-0
Molecular Formula: C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5.HCl
Formula Weight: 284.79
Melting Point: ca 124-132°
Beilstein Reference: 3916924
MDL No.: MFCD00012630
Formel:
C₁₇H₁₆N₂ Molecular Weight: 284.79 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 124…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012630 CAS-Nummer: 1497-49-0 EINECS: 216-094-3 |