7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene
A18438.14
A18438.22
A18438.14EA
51.7
EUR
A18438.14
A18438.22
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 2503-56-2
Molecular Formula: C6H6N4O
Formula Weight: 150.14
Melting Point: 281-285°
Beilstein Reference: 609440
MDL No.: MFCD00005555
Formel:
C₆H₆N₄O Molecular Weight: 150,14 g/mol Schmelzpunkt: 281…285 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005555 CAS-Nummer: 2503-56-2 EINECS: 219-706-7 |