Nitrofurazon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Nitrofurfural Semicarbazone, 2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinecarboxamide, 5-Nitro-2-Furaldehyde Semicarbazone
A18593.14
A18593.22
A18593.30
A18593.14EA
24.6
EUR
A18593.14
A18593.22
A18593.30
Nitrofurazon ≥98%
Nitrofurazon
Purity: 98+%
CAS No.: 59-87-0
Molecular Formula: C6H6N4O4
Formula Weight: 198.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 86403
MDL No.: MFCD00003225
Formel:
C₆H₆N₄O₄ Molecular Weight: 198,14 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003225 CAS-Nummer: 59-87-0 EINECS: 200-443-1 Merck Index: 14,6600 |