9-Fluoreneacetic acid ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(9H-Fluoren-9-yl)acetic acid
A18772.03 A18772.06
A18772.03EA 76 EUR
A18772.03 A18772.06
9-Fluoreneacetic acid ≥99,5%
9-Fluoreneacetic acid
Purity: 99.5+% CAS No.: 6284-80-6 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00013262
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 224.26 g/mol
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013262
CAS-Nummer: 6284-80-6