Perfluorophenanthrene Gemisch aus Isomeren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A18898.14 A18898.22
A18898.14EA 70.5 EUR
A18898.14 A18898.22
Perfluorophenanthrene Gemisch aus Isomeren
Perfluorophenanthrene
CAS No.: 306-91-2 Molecular Formula: C14F24 Formula Weight: 624.12 Refractive Index: 1.3348 Melting Point: -20° Boiling Point: 215° MDL No.: MFCD00042596
Formel: C₁₄F₂₄
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 2,030
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042596
CAS-Nummer: 306-91-2
EINECS: 400-470-0