2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
A18900.06 A18900.03
A18900.06EA 146 EUR
A18900.06 A18900.03
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 24835-08-3 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.62 Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00136280
Formel: C₇H₈N₂O₂·HCl
Molecular Weight: 188.62 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00136280
CAS-Nummer: 24835-08-3