4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
A18910.18 A18910.22
A18910.18EA 25.7 EUR
A18910.18 A18910.22
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Purity: 98% CAS No.: 118-82-1 Molecular Formula: C29H44O2 Formula Weight: 424.67 Melting Point: 154-158° Boiling Point: 289°/40mm Beilstein Reference: 1916919 MDL No.: MFCD00008822
Formel: C₂₉H₄₄O₂
Molecular Weight: 424.67 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (40 mmHg)
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008822
CAS-Nummer: 118-82-1
EINECS: 204-279-1