3-Hepten-2-on 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hept-3-en-2-one
A19086.09 A19086.18
A19086.09EA 49.4 EUR
A19086.09 A19086.18
3-Hepten-2-on 97%
3-Hepten-2-on
Purity: 97% CAS No.: 1119-44-4 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 1739239 UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00015564
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Dichte: 0,860
Flammpunkt: 49 °C (120 °F)
MDL: MFCD00015564
CAS-Nummer: 1119-44-4
EINECS: 214-278-8
ADR: 3,III