(+)-Nootkaton ≥98%, kristallin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(4R,4aS,6R)-4,4a-Dimethyl-6-(prop-1-en-2-yl)-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3H)-one
A19166.03
A19166.06
A19166.14
A19166.03EA
57.1
EUR
A19166.03
A19166.06
A19166.14
(+)-Nootkaton ≥98%, kristallin
(+)-Nootkatone
Purity: 98+%
CAS No.: 4674-50-4
Molecular Formula: C15H22O
Formula Weight: 218.34
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 99°(210°F)
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 125°/0.5mm
Beilstein Reference: 4676969
Optical Rotation: +185° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00036591
Formel:
C₁₅H₂₂O Siedepunkt: 125 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 34…36 °C Dichte: 0,997 Flammpunkt: 99 °C (210 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04974578 CAS-Nummer: 4674-50-4 EINECS: 225-124-4 |