Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Dimethyl 3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
A19238.03 A19238.06
A19238.03EA 27.2 EUR
A19238.03 A19238.06
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 1632-19-5 Molecular Formula: C8H9NO6 Formula Weight: 215.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 209-212° Boiling Point: 268-272° MDL No.: MFCD00276587
Formel: C₈H₉NO₆
Molecular Weight: 215,16 g/mol
Siedepunkt: 268…272 °C
Schmelzpunkt: 209…212 °C
Dichte: 1,248
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276587
CAS-Nummer: 1632-19-5