5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19258.88 A19258.02
A19258.88EA 200 EUR
A19258.88 A19258.02
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Purity: 97% CAS No.: 38422-62-7 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Melting Point: 90-94° MDL No.: MFCD00221068
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221068
CAS-Nummer: 38422-62-7