Pyridine hydrobromide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyridinium Bromide
A19314.0B
A19314.18
A19314.30
A19314.0BEA
203
EUR
A19314.0B
A19314.18
A19314.30
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 18820-82-1
Molecular Formula: C5H5N.HBr
Formula Weight: 160.01
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD00012801
Formel:
C₅H₅N Molecular Weight: 160,01 g/mol Schmelzpunkt: 216…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012801 CAS-Nummer: 18820-82-1 EINECS: 242-600-7 |